Stampa…
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 27.7 EUR
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formula: C₂₄H₂₈N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151941
CAS Number: 125238-99-5