Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fmoc-(N-beta-boc)-L-alpha,beta-diaminopropionic acid, 3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propionic acid, Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid, 3-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-alanine
Formula:
C₂₃H₂₆N₂O₆ Peso molecolare: 426,47 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00235896 CAS Number: 162558-25-0 |