Stampa…
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
OR14664-1G OR14664-5G
APOSOR14664-1GEA 65.5 EUR
APOSOR14664-1G APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 388,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672566
CAS Number: 169555-95-7