Stampa…
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 346 EUR
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144887
CAS Number: 175453-07-3