Stampa…
Fmoc-Thi-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14644-1G OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-1GEA 0 EUR
APOSOR14644-1G APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formula: C₂₂H₁₉NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065676
CAS Number: 130309-35-2