Stampa…
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 27.7 EUR
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formula: C₁₂H₁₇NO₄S
Peso molecolare: 271,331 g/mol
Punto di fusione: 71…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062051
CAS Number: 56675-37-7