Stampa…
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR14635-1G OR14635-250MG
APOSOR14635-1GEA 176 EUR
APOSOR14635-1G APOSOR14635-250MG
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079680
CAS Number: 134107-69-0