Stampa…
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
OR1462-10G OR1462-25G OR1462-100G
APOSOR1462-10GEA 0 EUR
APOSOR1462-10G APOSOR1462-25G APOSOR1462-100G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,57 g/mol
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935961
CAS Number: 42330-59-6