Stampa…
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-D-Phe(4-I)-OH
OR14613-1G OR14613-5G
APOSOR14613-1GEA 61.1 EUR
APOSOR14613-1G APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀INO₄
Peso molecolare: 513,331 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672557
CAS Number: 205526-29-0