Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₂₀INO₄ Punto di fusione: 213…217 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00672340 CAS Number: 82565-68-2 |