Boc-D-4-iodophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₈INO₄ Punto di fusione: 118…124 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00079670 CAS Number: 176199-35-2 |