Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
Formula:
C₂₄H₁₉Cl₂NO₄ Peso molecolare: 456.33 g/mol Punto di fusione: 122 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00273473 CAS Number: 177966-59-5 |