Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Phe(2,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 2,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
Formula:
C₂₄H₁₉Cl₂NO₄ Peso molecolare: 456.33 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863048 CAS Number: 352351-62-3 |