Stampa…
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-2-Nal-OH
OR14601-1G OR14601-25G OR14601-5G
APOSOR14601-1GEA 139 EUR
APOSOR14601-1G APOSOR14601-25G APOSOR14601-5G
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formula: C₂₈H₂₃NO₄
Peso molecolare: 437,495 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077044
CAS Number: 138774-94-4