Stampa…
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 55.3 EUR
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di fusione: 79…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683546
CAS Number: 34160-40-2