Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-D-2-Nal-OH, (R)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, N-Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 157 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Peso molecolare: 315.37 g/mol
Punto di fusione: 95…100 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076900
CAS Number: 76985-10-9