Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 178 EUR
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Peso molecolare: 315,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079671
CAS Number: 58438-04-3