Stampa…
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-1-Nal-OH, N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
OR14594-25G OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA 865 EUR
APOSOR14594-25G APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Peso molecolare: 315,369 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085377
CAS Number: 55447-00-2