Stampa…
Fmoc-D-Tic-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14590-100G OR14590-25G OR14590-5G
APOSOR14590-100GEA 489 EUR
APOSOR14590-100G APOSOR14590-25G APOSOR14590-5G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formula: C₂₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 399,446 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00144345
CAS Number: 130309-33-0