Stampa…
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 328 EUR
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂
Peso molecolare: 301,09 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797504
CAS Number: 850374-98-0