Stampa…
Fmoc-Tic-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G OR14589-5G
APOSOR14589-100GEA 275 EUR
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G APOSOR14589-5G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formula: C₂₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 399,446 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00144368
CAS Number: 136030-33-6