Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR14585-25G OR14585-100G
APOSOR14585-25GEA 60.9 EUR
APOSOR14585-25G APOSOR14585-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069880
CAS Number: 61280-75-9