Stampa…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
OR14584-100G OR14584-25G
APOSOR14584-100GEA 200 EUR
APOSOR14584-100G APOSOR14584-25G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₆
Peso molecolare: 310,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038128
CAS Number: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1