Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G
OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA
88.7
EUR
APOSOR14580-1G
APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₆ Peso molecolare: 310,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01317033 CAS Number: 131980-29-5 |