Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, Boc-Phe(2-NO₂)-OH, 2-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14576-1G
OR14576-5G
APOSOR14576-1GEA
108
EUR
APOSOR14576-1G
APOSOR14576-5G
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₆ Peso molecolare: 310,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01317708 CAS Number: 185146-84-3 |