Stampa…
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-Phe(4-Me)-OH, Boc-p-Me-D-Phe-OH
OR14573-1G OR14573-5G
APOSOR14573-1GEA 88.7 EUR
APOSOR14573-1G APOSOR14573-5G
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Boc-4-methyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 279,336 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317726
CAS Number: 80102-27-8