Stampa…
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
OR14572-1G OR14572-5G
APOSOR14572-1GEA 94.5 EUR
APOSOR14572-1G APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 279,336 g/mol
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317027
CAS Number: 80102-26-7