Stampa…
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR14570-25G OR14570-5G
APOSOR14570-25GEA 543 EUR
APOSOR14570-25G APOSOR14570-5G
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863050
CAS Number: 211637-74-0