N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3-Me)-OH
OR14568-1G
OR14568-5G
APOSOR14568-1GEA
78.6
EUR
APOSOR14568-1G
APOSOR14568-5G
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Formula:
C₁₅H₂₁NO₄ Peso molecolare: 279,336 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862944 CAS Number: 114873-06-2 |