Stampa…
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR14566-10G OR14566-5G OR14566-1G
APOSOR14566-10GEA 364 EUR
APOSOR14566-10G APOSOR14566-5G APOSOR14566-1G
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₃NO₄
Peso molecolare: 401,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671391
CAS Number: 211637-75-1