Stampa…
Boc-2-methyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(2-Me)-OH
OR14564-10G OR14564-5G
APOSOR14564-10GEA 248 EUR
APOSOR14564-10G APOSOR14564-5G
Boc-2-methyl-L-phenylalanine 97%
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 279,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671390
CAS Number: 114873-05-1