Stampa…
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA 735 EUR
APOSOR1456-25G APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₇NO₆
Peso molecolare: 237,17 g/mol
Punto di fusione: 280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063250
CAS Number: 6315-90-8