Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-Phe(4-Br)-OH, N-Boc-4-bromo-D-phenylalanine
OR14557-10G OR14557-25G
APOSOR14557-10GEA 88.7 EUR
APOSOR14557-10G APOSOR14557-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
Peso molecolare: 344,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270359
CAS Number: 79561-82-3