Stampa…
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-p-bromo-Phe-OH, Boc-Phe(4-Br)-OH
OR14556-10G OR14556-100G OR14556-25G
APOSOR14556-10GEA 77.1 EUR
APOSOR14556-10G APOSOR14556-100G APOSOR14556-25G
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
Peso molecolare: 344,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237571
CAS Number: 62129-39-9