Stampa…
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀BrNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311743
CAS Number: 220497-47-2