3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Phe(3-Cl)-OH
OR14546-1G
OR14546-5G
APOSOR14546-1GEA
59.7
EUR
APOSOR14546-1G
APOSOR14546-5G
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Peso molecolare: 421,877 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672548 CAS Number: 198560-44-0 |