Stampa…
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
OR14542-1G OR14542-25G OR14542-5G
APOSOR14542-1GEA 69.8 EUR
APOSOR14542-1G APOSOR14542-25G APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀ClNO₄
Peso molecolare: 421,877 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00797578
CAS Number: 198560-41-7