Stampa…
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 75.4 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269687
CAS Number: 131685-53-5