Stampa…
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR14533-25G OR14533-5G
APOSOR14533-25GEA 75.4 EUR
APOSOR14533-25G APOSOR14533-5G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269688
CAS Number: 101711-78-8