Stampa…
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 98.9 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797497
CAS Number: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8,III