Stampa…
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 62.5 EUR
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₃
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660133
CAS Number: 208465-72-9
UN: 3261
ADR: 8,III