Stampa…
N-Boc-L-prolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 53.8 EUR
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Punto di ebollizione: 150 °C/4mmHg
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066232
CAS Number: 69610-40-8