Stampa…
(R)-(-)-Prolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 40.8 EUR
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
(R)-(-)-Prolinol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,1 g/mol
Punto di ebollizione: 74…76 °C/2mmHg
Densità: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064321
CAS Number: 68832-13-3