5-Chloro-1-pentyne 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR14511-25G
OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA
120
EUR
APOSOR14511-25G
APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formula:
C₅H₇Cl Punto di ebollizione: 67…69 °C/145mmHg Densità: 0,968 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 15 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001014 CAS Number: 14267-92-6 EINECS: 238-159-5 UN: 1993 ADR: 3,II |