5-Hexen-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 152…155 °C Punto di fusione: < –20 °C Densità: 0,834 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002981 CAS Number: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |