Stampa…
Pyridine-2-carboxamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 62.6 EUR
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formula: C₆H₇N₃O
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085159
CAS Number: 1772-01-6