Stampa…
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Punto di fusione: 113…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659089
CAS Number: 113293-71-3