Stampa…
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14502-1G OR14502-250MG OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA 66.9 EUR
APOSOR14502-1G APOSOR14502-250MG APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241,0400 g/mol
Punto di fusione: 290…292 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663979
CAS Number: 1077-94-7