Stampa…
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,4-Dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)chroman
OR14501-1G OR14501-250MG
APOSOR14501-1GEA 125 EUR
APOSOR14501-1G APOSOR14501-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658990
CAS Number: 83278-86-8