Stampa…
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-(furan-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
OR1450-1G OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-1GEA 109 EUR
APOSOR1450-1G APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₄
Peso molecolare: 207,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797477
CAS Number: 33545-40-3